Molybdænstandard, 1g/L Mo i 5% salpetersyre med spor af flussyre (from Mo) Specpure® standard til AAS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
35764.AE
35764.AP
35764.AEEA
565
DKK
35764.AE
35764.AP
Molybdænstandard, 1g/L Mo i 5% salpetersyre med spor af flussyre (from Mo) Specpure® standard til AAS
Standarder
Kationiske standarder
Molybdenum Standards
Molecular Formula: Mo in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00003465
Certificeringer: Traceable to NIST