Molybdænstandard, 1g/L Mo i 5% salpetersyre med spor af flussyre (from Mo) Specpure® enkeltelement standard til ICP
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
35758.AE
35758.AP
35758.AD
35758.AEEA
1010
DKK
35758.AE
35758.AP
35758.AD
Molybdænstandard, 1g/L Mo i 5% salpetersyre med spor af flussyre (from Mo) Specpure® enkeltelement standard til ICP
Standarder
Kationiske standarder
Molybdenum Standards
Molecular Formula: Mo in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00003465
Certificeringer: Traceable to NIST