Germaniumstandard, 1g/L Ge i 5% salpetersyre og 1% flussyre (de Ge) Specpure® enkeltelement standard til ICP
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
13841.AD 13841.AE 13841.AP
13841.ADEA 935 DKK
13841.AD 13841.AE 13841.AP
Germaniumstandard, 1g/L Ge i 5% salpetersyre og 1% flussyre (de Ge) Specpure® enkeltelement standard til ICP
Standarder Kationiske standarder Germanium Standards
Molecular Formula: Ge in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085310
Traceable to NIST
Certificeringer: Traceable to NIST