5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
177470100 177470500
ACRO177470100EA 442 DKK
ACRO177470100 ACRO177470500
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthol 98%
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthol
Formel: C₁₀H₁₂O
Smeltepunkt: 58…62 °C
Flammepunkt: >112 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001738
CAS-nummer: 1125-78-6
EINECS: 214-410-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Beige Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 62 °C
GC ≥97.5 %