5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthol ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L02416.09 L02416.18
L02416.09EA 1310 DKK
L02416.09 L02416.18
5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthol ≥99%
5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthol
Purity: 99% CAS No.: 529-35-1 Molecular Formula: C10H12O Formula Weight: 148.21 Melting Point: 69-71° Boiling Point: 264-265°/705mm MDL No.: MFCD00001734
Formel: C₁₀H₁₂O
Molekylvægt: 148.2 g/mol
Kogepunkt: 264…265 °C (705 mmHg)
Smeltepunkt: 69…71 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001734
CAS-nummer: 529-35-1
EINECS: 208-461-1