6,7-Dimethoxy-1-tetralon 97
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 6,7-Dimethoxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
B25226.03 B25226.06 B25226.14
B25226.03EA 656 DKK
B25226.03 B25226.06 B25226.14
6,7-Dimethoxy-1-tetralon 97
6,7-Dimethoxy-1-tetralon
Purity: 97% CAS No.: 13575-75-2 Molecular Formula: C12H14O3 Formula Weight: 206.24 Melting Point: 98-100° MDL No.: MFCD00134100
Formel: C₁₂H₁₄O₃
Molekylvægt: 206.24 g/mol
Smeltepunkt: 98…100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134100
CAS-nummer: 13575-75-2