1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-one (2-Tetralone, β-Tetralone) 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
302830050 302830250
ACRO302830050EA 548 DKK
ACRO302830050 ACRO302830250
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-one (2-Tetralone, β-Tetralone) 95%
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-one (2-Tetralone, β-Tetralone)
Formel: C₁₀H₁₀O
Kogepunkt: 131…133 °C (11 mmHg)
Smeltepunkt: 18 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001727
CAS-nummer: 530-93-8
EINECS: 208-498-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow to green Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5550 to 1.5650 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %