1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (1-Tetralone, α-Tetralone) 97
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
3,4-Dihydronaphthalen-1(2H)-one
A13303.22
A13303.36
A13303.22EA
570
DKK
A13303.22
A13303.36
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (1-Tetralone, α-Tetralone) 97
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (1-Tetralone, α-Tetralone)
Purity: 97%
CAS No.: 529-34-0
Molecular Formula: C10H10O
Formula Weight: 146.19
Flash Point: 129°(264°F)
Refractive Index: 1.5695
Melting Point: 6-8°
Boiling Point: 257°
Beilstein Reference: 607374
MDL No.: MFCD00001688
Formel:
C₁₀H₁₀O Molekylvægt: 146.19 g/mol Kogepunkt: 257 °C Smeltepunkt: 6…8 °C Massefylde: 1.097 Flammepunkt: 129 °C (264 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00001688 CAS-nummer: 529-34-0 EINECS: 208-460-6 |