7-Brom-1-tetralon
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10007135-100 10007135-250 10007135-50 10007135-500
CAYM10007135-100EA 697 DKK
CAYM10007135-100 CAYM10007135-250 CAYM10007135-50 CAYM10007135-500
7-Brom-1-tetralon
7-Brom-1-tetralon
Formel: C₁₀H₉BrO
MDL Number: MFCD02179287
CAS-nummer: 32281-97-3