5-Brom-1-tetralon
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10007134-250 10007134-500
CAYM10007134-250EA 962 DKK
CAYM10007134-250 CAYM10007134-500
5-Brom-1-tetralon
5-Brom-1-tetralon
Formel: C₁₀H₉BrO
MDL Number: MFCD02179288
CAS-nummer: 68449-30-9