Hexamethyldisilathian 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Bis(trimethylsilyl)sulphide
367370010 367370050 367370250
ACRO367370010EA 416 DKK
ACRO367370010 ACRO367370050 ACRO367370250
Hexamethyldisilathian 95%
Hexamethyldisilathian
Formel: C₆H₁₈SSi₂
Molekylvægt: 178.45 g/mol
Kogepunkt: 163 °C (170 mmHg)
Massefylde: 0.95 g/cm³
Flammepunkt: 26 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014851
CAS-nummer: 3385-94-2
EINECS: 222-201-4
UN nummer: 1993
ADR: 3 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %