Selenstandard, 1g/L Se i 5% salpetersyre (from Se) Specpure® standard til AAS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
88094.AE
88094.AP
88094.AEEA
499
DKK
88094.AE
88094.AP
Selenstandard, 1g/L Se i 5% salpetersyre (from Se) Specpure® standard til AAS
Standarder
Kationiske standarder
Selenium Standards
Molecular Formula: Se in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134090
Certificeringer: Traceable to NIST