Holmiumstandard, 1g/L Ho i 5% salpetersyre (de Ho₂O₃) Specpure® standard til AAS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
88070.AE
88070.AP
88070.AEEA
628
DKK
88070.AE
88070.AP
Holmiumstandard, 1g/L Ho i 5% salpetersyre (de Ho₂O₃) Specpure® standard til AAS
Standarder
Kationiske standarder
Holmium Standards
Molecular Formula: Ho₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011049
Certificeringer: Traceable to NIST