Galliumstandard, 10g/L Ga i 5% salpetersyre med spor afsaltsyre (from Ga) Specpure® enkeltelement standard til ICP
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
14427.AD
14427.AE
14427.AP
14427.ADEA
1340
DKK
14427.AD
14427.AE
14427.AP
Galliumstandard, 10g/L Ga i 5% salpetersyre med spor afsaltsyre (from Ga) Specpure® enkeltelement standard til ICP
Standarder
Kationiske standarder
Gallium Standards
Molecular Formula: Ga in 5% HNO₃/tr. HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134045
Certificeringer: Traceable to NIST