Phthaloyl dichlorid til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21029.0050 8.21029.0250
8.21029.0050EA 310 DKK
8.21029.0050 8.21029.0250
Phthaloyl dichlorid til syntese, Sigma-Aldrich®
Phthaloyl dichlorid
Formel: C₈H₄Cl₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000666
CAS-nummer: 88-95-9
EINECS: 201-869-0
UN nummer: 3265
ADR: 8,II