Hydrogenchlorid 2 N diethyl ether, AcroSeal®, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
368471000 368478000
368471000.EA 1050 DKK
368471000. 368478000.
Hydrogenchlorid 2 N diethyl ether, AcroSeal®, pure
Hydrogen chloride
Formel: HCl
Molekylvægt: 36.46 g/mol
Massefylde: 0.74 g/cm³
Flammepunkt: –40 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN nummer: 2924
ADR: 3 I
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Solution
Strength 1.90 to 2.20 N