Hydrogenchlorid 1 M diethyl ether
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H27125.AE H27125.AP
H27125.AEEA 888 DKK
H27125.AE H27125.AP
Hydrogenchlorid 1 M diethyl ether
Hydrogen chloride
CAS No.: 7647-01-0 Molecular Formula: HCl Formula Weight: 36.46 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -40°(-40°F) Refractive Index: 1.3535 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00011324
Formel: HCl
Molekylvægt: 36.46 g/mol
Massefylde: 0.731
Flammepunkt: –40 °C (–40 °F)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN nummer: 2924
ADR: 3 I