Gadoliniumstandard, 1g/L Gd i 5% salpetersyre (de Gd₂O₃) Specpure® standard til AAS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
88065.AE
88065.AP
88065.AEEA
579
DKK
88065.AE
88065.AP
Gadoliniumstandard, 1g/L Gd i 5% salpetersyre (de Gd₂O₃) Specpure® standard til AAS
Standarder
Kationiske standarder
Gadolinium Standards
Molecular Formula: Gd₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011022
Certificeringer: Traceable to NIST