Valeramid 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
422440025 422440250 422440050
ACRO422440025EA 298 DKK
ACRO422440025 ACRO422440250 ACRO422440050
Valeramid 97%
Valeramid
Formel: C₅H₁₀O₂
Smeltepunkt: 101…106 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041895
CAS-nummer: 626-97-1
EINECS: 210-974-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Glistening powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 101 to 106 °C
GC ≥96.0 %