Titan(IV)chlorid 1 M in dichloromethane
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Titantetrachlorid
H31830.AE H31830.AP
H31830.AEEA 680 DKK
H31830.AE H31830.AP
Titan(IV)chlorid 1 M in dichloromethane
Titan(IV)chlorid
CAS No.: 7550-45-0 Molecular Formula: Cl4Ti Formula Weight: 189.69 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00011267
Formel: Cl₄Ti
Molekylvægt: 189.69 g/mol
Kogepunkt: 136
Smeltepunkt: 136.2
Massefylde: 1.365
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011267
CAS-nummer: 7550-45-0
EINECS: 231-441-9
UN nummer: 2922
ADR: 8 III
Merck Index: 13,09555