3-Hexylthiophen ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H55891.03 H55891.06 H55891.14
H55891.03EA 440 DKK
H55891.03 H55891.06 H55891.14
3-Hexylthiophen ≥99%
3-Hexylthiophene
Formel: C₁₀H₁₆S
Kogepunkt: 65 °C (0,45 mmHg)
Massefylde: 0,936
Flammepunkt: 37 °C (99 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00143181
CAS-nummer: 1693-86-3
UN nummer: 1993
ADR: 3,III