2,6-Di-tert-butylpyridin ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D1804-25G D1804-5G
TCIAD1804-25GEA 2930 DKK
TCIAD1804-25G TCIAD1804-5G
2,6-Di-tert-butylpyridin ≥97.0% (by GC)
2,6-Di-tert-butylpyridin
Formel: C₁₃H₂₁N
Kogepunkt: 101°C
Smeltepunkt: 2°C
Massefylde: 0,852 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 71°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00006306
CAS-nummer: 585-48-8
EINECS: 209-557-6
Merck Index: 14,03036
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=862672e615c23030ce90fdfde5bceb0c4fa029d6&vid=862672e615c23030ce90fdfde5bceb0c4fa029d6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %