1,1'-Binaphthyl ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,1'-Binaphthalene
A16852.03 A16852.06
A16852.03EA 530 DKK
A16852.03 A16852.06
1,1'-Binaphthyl ≥98%
1,1'-Binaphthyl
Purity: 98% CAS No.: 604-53-5 Molecular Formula: C20H14 Formula Weight: 254.33 Melting Point: 144-146° MDL No.: MFCD00041740
Formel: C₂₀H₁₄
Molekylvægt: 254.33 g/mol
Kogepunkt: 405
Smeltepunkt: 144…146 °C
Massefylde: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041740
CAS-nummer: 604-53-5
EINECS: 210-070-6