Kaliumhydrogenkarbonat, Reagent Grade
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Potassium bicarbonate
0889-1KGEA 1270 DKK
0889-1KG 0889-500G
Kaliumhydrogenkarbonat, Reagent Grade
Kaliumhydrogenkarbonat
Formel: KHCO₃
Smeltepunkt: 292 °C
Massefylde: 2,17 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011402
CAS-nummer: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Merck Index: 13,07691