1-(4-Chlorbenzyl)piperazin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H55337.03 H55337.06 H55337.14
H55337.03EA 396 DKK
H55337.03 H55337.06 H55337.14
1-(4-Chlorbenzyl)piperazin ≥98%
1-(4-Chlorbenzyl)piperazin
Formel: C₁₁H₁₅ClN₂
Kogepunkt: 104…106 °C (0,1 mmHg)
Massefylde: 1,140
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040791
CAS-nummer: 23145-88-2
UN nummer: 3267
ADR: 8,III