4-Propoxyanilin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H55096.03 H55096.06
H55096.03EA 545 DKK
H55096.03 H55096.06
4-Propoxyanilin ≥97%
4-Propoxyanilin
Formel: C₉H₁₃NO
Flammepunkt: 110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00043621
CAS-nummer: 4469-80-1
EINECS: 224-740-0