4-Hexyloxyanilin ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H55868.06 H55868.14
H55868.06EA 864 DKK
H55868.06 H55868.14
4-Hexyloxyanilin ≥99%
4-Hexyloxyanilin
Formel: C₁₂H₁₉NO
Kogepunkt: 155…158 °C (5 mmHg)
Smeltepunkt: 43…45 °C
Flammepunkt: 113 °C (235 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007868
CAS-nummer: 39905-57-2
EINECS: 254-696-8