trans-4-Methyl-2-penten ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
(E)-4-Methyl-2-pentene
M0394-25ML
M0394-5ML
TCIAM0394-25MLEA
3640
DKK
TCIAM0394-25ML
TCIAM0394-5ML
trans-4-Methyl-2-penten ≥95.0% (by GC)
trans-4-Methyl-2-pentene
Formel:
C₆H₁₂ Molekylvægt: 84.16 g/mol Kogepunkt: 58°C Smeltepunkt: -140.8 Flammepunkt: –27°C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00065138 CAS-nummer: 674-76-0 EINECS: 211-616-6 UN nummer: 2288 ADR: 3 II |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |