trans-3-Hepten ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (E)-3-Heptene
H53482.03 H53482.06 H53482.14
H53482.03EA 771 DKK
H53482.03 H53482.06 H53482.14
trans-3-Hepten ≥97%
trans-3-Heptene
Formel: C₇H₁₄
Kogepunkt: 94 °C
Smeltepunkt: –137 °C
Massefylde: 0,698
Flammepunkt: –1 °C (30 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009475
CAS-nummer: 14686-14-7
EINECS: 238-728-8
UN nummer: 3295
ADR: 3,II