1-Butanol HPLC
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Butyl alcohol, Butyl Alcohol, 1-Hydroxy butane, Propyl carbinol, n-Butanol, n-Butyl Alcohol
393750025 393750010
ACRO393750025EA 1340 DKK
ACRO393750025 ACRO393750010
1-Butanol HPLC
1-Butanol
Formel: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
Molekylvægt: 74.12 g/mol
Kogepunkt: 117.6 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –89 °C
Massefylde: 0.81 g/cm³
Flammepunkt: 35 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002964
CAS-nummer: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
UN nummer: 1120
ADR: 3 III
REACH: 01-2119484630-38
Merck Index: 13,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9395eeb6150a74222da52460f53cedeccd93442&vid=fd8352a556914c5be7213c576355a88e130d1a7b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
GC ≥99.7 %
UV at 245 nm A: ≤0.046
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0003 %
Acidity ≤0.0002 meq/g