2-Chlor-4-hydroxybenzaldehyd ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H55771.03
H55771.06
H55771.03EA
2210
DKK
H55771.03
H55771.06
2-Chlor-4-hydroxybenzaldehyd ≥97%
2-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 56962-11-9
Molecular Formula: C7H5ClO2
Formula Weight: 156.57
Melting Point: 145-147°
MDL No.: MFCD00052184
Formel:
C₇H₅ClO₂ Molekylvægt: 156.57 g/mol Smeltepunkt: 145…147 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00052184 CAS-nummer: 56962-11-9 |