3-Brom-5-Fluorphenol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Bromo-3-fluoro-5-hydroxybenzene
H55288.03 H55288.06
H55288.03EA 261 DKK
H55288.03 H55288.06
3-Brom-5-Fluorphenol ≥97%
3-Brom-5-Fluorphenol
Purity: 97% CAS No.: 433939-27-6 Molecular Formula: C6H4BrFO Formula Weight: 191.00 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 36-40° MDL No.: MFCD07783710
Formel: C₆H₄BrFO
Molekylvægt: 191 g/mol
Smeltepunkt: 36…40 °C
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07783710
CAS-nummer: 433939-27-6