Natriumhydroxid 10 mol/l (10 N) i vandigopløsning, Reagent Grade
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
E584-100MLEA 400 DKK
E584-100ML E584-500ML
Natriumhydroxid 10 mol/l (10 N) i vandigopløsning, Reagent Grade
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Kogepunkt: 109 °C (1013 hPa)
Massefylde: Max, 1.11 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN nummer: 1824
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Acid Titration 9900 mmol/l – 10100 mmol/l