4-Aminohippursyre

Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Synonymer: p-Aminohippuric acid, 4-Aminohippuric Acid, 2-(4-Aminobenzamido)acetic acid, N-(4-Aminobenzoyl)glycine

6187.1 6187.2
ROTH6187.1EA 933.02 DKK
ROTH6187.1 ROTH6187.2
4-Aminohippursyre
4-Aminohippursyre
Formel: H₂NC₆H₄C(O)NHCH₂COOH
Molekylvægt: 194.19 g/mol
Kogepunkt: 441
Smeltepunkt: 199…202 °C
Massefylde: 1.402 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007890
CAS-nummer: 61-78-9
EINECS: 200-518-9
Merck Index: 13,00441

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR