4-Amino-3-iodbenzonitril 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Cyano-2-iodoaniline
H55400.03 H55400.06
H55400.03EA 464 DKK
H55400.03 H55400.06
4-Amino-3-iodbenzonitril 97%
4-Amino-3-iodbenzonitril
Purity: 97% CAS No.: 33348-34-4 Molecular Formula: C7H5IN2 Formula Weight: 244.03 Melting Point: 112-115° MDL No.: MFCD04039964
Formel: C₇H₅IN₂
Molekylvægt: 244.03 g/mol
Smeltepunkt: 112…115 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04039964
CAS-nummer: 33348-34-4