Bortrichlorid 1 M in heptane
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H32785.AE H32785.AP
H32785.AEEA 1390 DKK
H32785.AE H32785.AP
Bortrichlorid 1 M in heptane
Bortrichlorid
CAS No.: 10294-33-4 Molecular Formula: BBr3 Formula Weight: 250.52 Flash Point: -4°(25°F) Boiling Point: 90° UN No.: 3384 MDL No.: MFCD00011312
Formel: BCl₃
Kogepunkt: 90 °C
Flammepunkt: –4 °C (25 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011313
CAS-nummer: 10294-34-5
EINECS: 233-658-4
UN nummer: 3384
ADR: 6.1,I