Indol-2-carbaldehyd ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Indole-2-carboxaldehyde, 1H-Indole-2-carbaldehyde
H54638.03 H54638.06
H54638.03EA 1410 DKK
H54638.03 H54638.06
Indol-2-carbaldehyd ≥97%
Indol-2-carbaldehyd
Purity: 97% CAS No.: 19005-93-7 Molecular Formula: C9H7NO Formula Weight: 145.16 Melting Point: 138-142° MDL No.: MFCD03001425
Formel: C₉H₇NO
Smeltepunkt: 138…142 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03001425
CAS-nummer: 19005-93-7