Adipoyl dichlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Adipoyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43951.0050 8.43951.0250
8.43951.0050EA 616 DKK
8.43951.0050 8.43951.0250
Adipoyl dichlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Adipoyl dichlorid
Formel: C₆H₈Cl₂O₂
Molekylvægt: 183.03 g/mol
Kogepunkt: 125
Massefylde: 1.2563 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 66
MDL Number: MFCD00000759
CAS-nummer: 111-50-2
EINECS: 203-876-4
UN nummer: 3265
ADR: 8 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Density 1.259 g/cm3 (25 °C)