Silicium 1000 mg/L i vand med spor af flussyre (from (NH₄)₂SiF₆) Specpure® enkeltelement standard til ICP
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
38717.AD
38717.AE
38717.AP
38717.ADEA
966
DKK
38717.AD
38717.AE
38717.AP
Silicium 1000 mg/L i vand med spor af flussyre (from (NH₄)₂SiF₆) Specpure® enkeltelement standard til ICP
Standarder
Kationiske standarder
Silicium Standards
Molecular Formula: (NH₄)₂SiF₆ in H₂O/tr. F-
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085311
Certificeringer: Traceable to NIST