Triphenylphosphinoxid
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
9000289-25 9000289-50 9000289-500 9000289-1
CAYM9000289-25EA 347 DKK
CAYM9000289-25 CAYM9000289-50 CAYM9000289-500 CAYM9000289-1
Triphenylphosphinoxid
Triphenylphosphine oxide
Formel: C₁₈H₁₅OP
Kogepunkt: ∼360 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 155…158 °C
Massefylde: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 180 °C
MDL Number: MFCD00002080
CAS-nummer: 791-28-6
EINECS: 212-338-8