Ferrocen, high purity
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B25007.18 B25007.30
B25007.18EA 442 DKK
B25007.18 B25007.30
Ferrocen, high purity
Ferrocen
Formel: C₁₀H₁₀Fe
Molekylvægt: 186.04 g/mol
Kogepunkt: 249
Smeltepunkt: 172…175 °C
Massefylde: 1.49 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001427
CAS-nummer: 102-54-5
EINECS: 203-039-3
UN nummer: 1325
ADR: 4.1 II
Merck Index: 13,04070