3-Fluor-5-iodanilin 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H34457.03 H34457.06
H34457.03EA 1280 DKK
H34457.03 H34457.06
3-Fluor-5-iodanilin 96%
3-Fluor-5-iodanilin
Purity: 96% CAS No.: 660-49-1 Molecular Formula: C6H5FIN Formula Weight: 237.02 MDL No.: MFCD04116466
Formel: C₆H₅FIN
Molekylvægt: 237.02 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04116466
CAS-nummer: 660-49-1