2-Nitrofluoren ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H55744.06 H55744.14
H55744.06EA 498 DKK
H55744.06 H55744.14
2-Nitrofluoren ≥98%
2-Nitrofluoren
Formel: C₁₃H₉NO₂
Smeltepunkt: 156…158 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001117
CAS-nummer: 607-57-8
EINECS: 210-138-5
UN nummer: 3077
ADR: 9,III