2,4-Dichlor-5-methylpyrimidin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H55206.03 H55206.06
H55206.03EA 818 DKK
H55206.03 H55206.06
2,4-Dichlor-5-methylpyrimidin ≥98%
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
Kogepunkt: 108…109 °C (11 mmHg)
Smeltepunkt: 26…28 °C
Massefylde: 1,39
Flammepunkt: 113 °C (235 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00023197
CAS-nummer: 1780-31-0
EINECS: 217-227-8
UN nummer: 3261
ADR: 8,II