Bariumbromid dihydrat ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A16328.22 A16328.36
A16328.22EA 384 DKK
A16328.22 A16328.36
Bariumbromid dihydrat ≥98%
Bariumbromid dihydrat
Formel: BaBr₂·2H₂O
Smeltepunkt: 850 °C
Massefylde: 3,58
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149153
CAS-nummer: 7791-28-8
EINECS: 234-140-0
UN nummer: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,968