Svovl 10000 mg/L i vand (from (NH₄)₂SO₄) Specpure® enkeltelement standard til ICP
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
14436.AD 14436.AE 14436.AP
14436.ADEA 1210 DKK
14436.AD 14436.AE 14436.AP
Svovl 10000 mg/L i vand (from (NH₄)₂SO₄) Specpure® enkeltelement standard til ICP
Standarder Kationiske standarder Sulphur Standards
Molecular Formula: (NH₄)₂SO₄ in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085316
Certificeringer: Traceable to NIST