2-Bromo-9-fluorenone 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-9H-fluoren-9-one
H55962.MC H55962.ME H55962.14
H55962.MCEA 0 DKK
H55962.MC H55962.ME H55962.14
2-Bromo-9-fluorenone 96%
2-Bromo-9-fluorenone
Formel: C₁₃H₇BrO
Smeltepunkt: 146…148 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010789
CAS-nummer: 3096-56-8