Isopropylmyristat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Tetradecanoic acid isopropyl ester, Myristic acid isopropyl ester, Isopropyl Myristate, Isopropyl tetradecanoate, Tetradecylic acid isopropyl ester
M0481-25ML M0481-500ML
TCIAM0481-25MLEA 140 DKK
TCIAM0481-25ML TCIAM0481-500ML
Isopropylmyristat ≥98.0% (by GC)
Isopropylmyristat
Formel: C₁₇H₃₄O₂
Kogepunkt: 193°C
Smeltepunkt: 0…1 °C
Massefylde: 0,852 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 164°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008982
CAS-nummer: 110-27-0
EINECS: 203-751-4
Merck Index: 14,05215
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29108f1211375af87308e5fe997ebb95385a880e&vid=29108f1211375af87308e5fe997ebb95385a880e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %