Ethyloleat ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
O0143-25ML O0143-5ML
TCIAO0143-25MLEA 1260 DKK
TCIAO0143-25ML TCIAO0143-5ML
Ethyloleat ≥95.0% (by GC)
Ethyloleat
Formel: C₂₀H₃₈O₂
Kogepunkt: 209°C
Smeltepunkt: –32 °C
Massefylde: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 181°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009579
CAS-nummer: 111-62-6
EINECS: 203-889-5
Merck Index: 14,06828
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa0e5911729135a64a565332d8a3119b49b97ebc&vid=fa0e5911729135a64a565332d8a3119b49b97ebc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %