Indol-7-carboxylsyre ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1H-Indole-7-carboxylic acid
H54931.03 H54931.06 H54931.14
H54931.03EA 511 DKK
H54931.03 H54931.06 H54931.14
Indol-7-carboxylsyre ≥97%
Indol-7-carboxylsyre
Purity: 97% CAS No.: 1670-83-3 Molecular Formula: C9H7NO2 Formula Weight: 161.05 MDL No.: MFCD00210442
Formel: C₉H₇NO₂
Molekylvægt: 161.16 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00210442
CAS-nummer: 1670-83-3
EINECS: 216-801-5